Learn More
Arsénate de sodium Heptahydrate, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Sodium Arsenate Heptahydrate |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/AsH3O4.2Na.7H2O/c2-1(3,4)5;;;;;;;;;/h(H3,2,3,4,5);;;7*1H2/q;2*+1;;;;;;;/p-2 |
| Poids de la formule | 311.9626 |