Learn More
Ascorbate de sodium, TRC
Code produit 17968114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17968114 10 g 10g
17900005 100 g 100g
17917264 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17968114 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS61220010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134-03-2
Formule moléculaire C6 H7 O6 . Na
Poids moléculaire (g/mol) 198.11
Synonyme Ascorbic acid, sodium deriv. (6CI,7CI), L-Ascorbic acid, monosodium salt (8CI,9CI), 3-Oxo-L-gulofuranolactone sodium, ASK-P 10KR, Ascorbic acid sodium salt, Ascorbicin, Ascorbin, CK 40, CK 40 (ascorbate), Cebitate, Cenolate, E 301, E 301 (antioxidant), HBL 508, Iskia C, L-Ascorbic acid sodium salt, Limcee, Monosodium L-ascorbate, Monosodium ascorbate, Natrascorb, Natri-C, Sodascorbate, Sodium (+)-L-ascorbate, Sodium 2-(1,2-dihydroxyethyl)-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate, Sodium L-(+)-ascorbate, Sodium L-ascorbate, Sodium ascorbate, Vitamin C Na, Vitamin C Na salt, Vitamin C sodium
Nom IUPAC sodium ; (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyéthyle]-4-hydroxy-5-oxo-2H-furan-3-olate
SMILES [Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1[O-])O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Ascorbic acid sodium salt (Vitamin C sodium salt)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
Poids de la formule 198.014
Pourcentage de pureté >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.