Learn More
Azide-15N3 de sodium, TRC
Code produit 30006121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30006121 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30006121 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS61253225MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Azide-15N3
CAS 1015486-10-8
Formule moléculaire 15N3Na
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
SMILES [Na][15N]=[15N+]=[15N-]
Poids moléculaire (g/mol) 67.99
Poids de la formule 67.9901