Learn More
Thermo Scientific Chemicals Benzoate de sodium, 99 %, pour la biochimie
Code produit 12685107 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12685107 250 g 250g
12675107 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12685107 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 447802500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.85€
    33.65€ / 250g
    Économisez 4.20€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 532-32-1 | C7H5NaO2 | 144.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 532-32-1
Formule moléculaire C7H5NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 144.11
Numéro MDL MFCD00012463
Clé InChI WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
CID PubChem 517055
Nom IUPAC sodium ; benzoate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium benzoate
Point de fusion >300.0°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5CO2Na
Quantité 250 g
Merck Index 15,8718
Informations sur la solubilité (1 M in water) Clear colorless to light yellow
Poids de la formule 144.11
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Biochimie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzoic acid, sodium salt