Learn More
Benzoate de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438496 2500 g 2500g
11433980 250 g 250g
11428496 500 g 500g
11448496 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11438496 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15946.0E
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 532-32-1 | C7H5NaO2 | 144.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le benzoate de sodium est largement utilisé comme conservateur dans les aliments, les médicaments, les cosmétiques et la nourriture pour animaux. Il est utilisé dans le traitement de l’hyperammoniémie et des troubles du cycle de l’urée. Il est utilisé dans les feux d’artifice comme combustible dans le mélange de sifflet. Il est également utilisé dans la préparation des dentifrices et des bains de bouche. Il est utilisé dans la plupart des aliments acides tels que les vinaigrettes (vinaigre), les boissons gazeuses (acide carbonique), les confitures et les jus de fruits (acide citrique), les cornichons (vinaigre) et les condiments.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’ammoniac et la pyridine.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents alcalins, les acides minéraux et les puissants agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 532-32-1
Formule moléculaire C7H5NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 144.11
Numéro MDL MFCD00012463
Clé InChI WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
CID PubChem 517055
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Benzoate
Point de fusion >300°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 2500 g
Beilstein 3572467
Merck Index 14,8582
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcoholSoluble in water,alcohol,ammonia and pyridine.
Nom IUPAC sodium benzoate
Poids de la formule 144.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou granulés ou granulés
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium benzoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium benzoate