Learn More
Benzoate de sodium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzoic Acid Sodium Salt |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 500 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1 |
| Poids de la formule | 144.0187 |
| Pourcentage de pureté | >95% |