Learn More
Bêta-glycérophosphate de sodium pentahydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11302156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11302156 25 g 25g
11312156 100 g 100g
11322156 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11302156 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03425.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13408-09-8 | C3H19Na2O11P | 308.13 g/mol
Sodium β-glycerophosphate pentahydrate is used as a phosphatase inhibitor. It promotes bone matrix mineralization while delivering to osteoblasts by providing a source of phosphate ions. It is used in the development of hydrogels and scaffolds, which finds applications in tissue engineering and cell growth. It is used as an additive in isolation mediums by providing phosphate ions to isolate. It is utilized to promote mineralization in vitro by modulating bone cell metabolic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le β-glycérophosphate de sodium pentahydraté est utilisé comme inhibiteur de phosphatase. Il favorise la minéralisation de la matrice osseuse tout en alimentant les ostéoblastes en fournissant une source d’ions phosphate. Il est utilisé dans le développement d’hydrogels et d’échafaudages, qui trouvent des applications dans l’ingénierie tissulaire et la croissance cellulaire. Il est utilisé comme additif dans les milieux d’isolement en fournissant des ions phosphate à isoler. Il est utilisé pour promouvoir la minéralisation in vitro en modulant l’activité métabolique des cellules osseuses.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13408-09-8
Formule moléculaire C3H19Na2O11P
Poids moléculaire (g/mol) 308.13
Numéro MDL MFCD00149083,MFCD00002135,MFCD00149083,MFCD00149084,MFCD00002135
Clé InChI VWVLGHQKEJESPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-5jiy5mmx0e, 5jiy5mmx0e, sodium 2-glycerophosphate pentahydrate, sodium beta-glycerophosphate pentahydrate, sodium 1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate pentahydrate, glycerol 2-phosphate, c3h7na2o6p.5h2o, beta-glycerophosphate, disodium salt, pentahydrate, beta-glycerol phosphate disodium salt pentahydrate, beta-glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate
CID PubChem 131846916
Nom IUPAC [(1,3-dihydroxypropan-2-yl)oxy]phosphonic acid pentahydrate disodium
SMILES O.O.O.O.O.[Na].[Na].OCC(CO)OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium beta-glycerophosphate pentahydrate
Point de fusion >300°C
pH 9.5
Quantité 25 g
Beilstein 3744328
Merck Index 14,8622
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 306.12 (216.04 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%