Learn More
Bicarbonate de sodium-13C, TRC
Code produit 30427324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427324 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30427324 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS614552100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bicarbonate (13C)
CAS 87081-58-1
Formule moléculaire 13CHNaO2
Quantité 100 mg
Synonyme Sodium [13C]Bicarbonate, Carbonic-13C Acid Monosodium Salt
Formule InChI InChI=1S/CHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/i1+1;
SMILES O[13C](=O)[Na]
Nom IUPAC hydroxycarbonylsodium
Poids moléculaire (g/mol) 68.9999
Poids de la formule 68.9908