Learn More
Bicarbonate de sodium-13C, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium bicarbonate (13C) |
| CAS | 87081-58-1 |
| Formule moléculaire | 13CHNaO2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Sodium [13C]Bicarbonate, Carbonic-13C Acid Monosodium Salt |
| Formule InChI | InChI=1S/CHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/i1+1; |
| SMILES | O[13C](=O)[Na] |
| Nom IUPAC | hydroxycarbonylsodium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 68.9999 |
| Poids de la formule | 68.9908 |