Learn More
Gibco™ Solution à 7,5 % de bicarbonate de sodium
Code produit 10308462 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
20 x 100 ml
Conditionnement:
100mL
20 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10308462 100 mL 100mL
11550626 20 x 100 ml 20 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10308462 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 25080060
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Solution à 7,5 % de bicarbonate de sodium
Le bicarbonate de sodium est un tampon couramment utilisé pour préserver le pH du milieu de culture cellulaire en présence de 4–10 % de dioxyde de carbone. Outre ce tampon, le bicarbonate de sodium a des avantages nutritionnels et présente rarement une toxicité cellulaire. Formulée comme 75 g par litre d’eau, la solution de bicarbonate de sodium à 7,5 % Gibco™ convient parfaitement pour compléter un milieu de poudre sèche pendant la reconstitution. La concentration finale du bicarbonate de sodium utilisée dans le milieu dépend de la formulation de ce milieu et de la concentration du dioxyde de carbone utilisée dans l’incubateur.
Usage du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Fabrication et système de qualité de BPFa sur deux sites
Le bicarbonate de sodium Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit comparable à la solution de bicarbonate de sodium Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (25080-094). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 15 à 30 °C
Description Solution 7,5 % de bicarbonate de sodium, 100 ml, concentration 7,5 %, liquide, tampon, utilisé dans la culture cellulaire de mammifères, parfait pour compléter le milieu sec en poudre pendant la reconstitution, à des fins de recherche uniquement, à ne pas
Concentration 7,5 %
Forme Liquide
Type de produit Bicarbonate de sodium
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 100 mL
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche