Learn More
Bicarbonate de sodium, TRC
Code produit 17988114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17988114 1 g 1g
17917344 50 g 50g
17939544 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17988114 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6145501G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-55-8
Formule moléculaire C H O3 . Na
Poids moléculaire (g/mol) 84.0066
Synonyme Sodium Hydrogen Carbonate
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
SMILES [Na+].OC(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bicarbonate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Poids de la formule 83.9823