Learn More
Hydrure de sodium bis(2-méthoxyéthoxy)aluminium, 70 % p/p dans le toluène., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490863 250 g 250g
11421930 50 g 50g
11480863 50 g 50g
11431930 250 g 250g
11411930 1000 g 1000g
11470863 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11490863 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13292.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 22722-98-1 | C6H16AlNaO4
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride acts as a reducing agent in organic synthesis. It is used to prepare azoxyarenes, azoarenes and hydroazoarenes from nitroarenes. It plays an important role for the conversion of aldehydes, ketones, carboxylic acids, esters, acyl halides and anhydrides to primary alcohols. It is also employed in hydroaluminate alkenes and alkynes. It is utilized in the reduction of lactones and epoxides into diols. Further, it serves as a methylation reagent for aryl-activated compounds. In addition to this, it is involved in the reduction of amides, nitriles and amines to the corresponding amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrure de sodium bis(2-méthoxyéthoxy)aluminium agit comme agent réducteur dans la synthèse organique. Il est utilisé pour préparer des azoxyarènes, des azoarènes et des hydroazoarènes à partir de nitroarènes. Il joue un rôle important dans la conversion des aldéhydes, des cétones, des acides carboxyliques, des esters, des halogénures d’acyle et des anhydrides en alcools primaires. Il est également utilisé dans les alcènes et les alcynes hydroaluminés. Il est utilisé dans la réduction des lactones et des époxydes en diols. De plus, il sert de réactif de méthylation pour les composés activés par l’aryle. En outre, il participe à la réduction des amides, des nitriles et des amines aux amines correspondantes.
Solubilité
Miscible avec les hydrocarbures aromatiques, l’éther, le tétrahydrofurane, l’éther diméthylique et le diméthylformamide. Non miscible avec des hydrocarbures aliphatiques.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec l’eau, les agents oxydants et les matières combustibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22722-98-1
Formule moléculaire C6H16AlNaO4
Numéro MDL MFCD00011631
Synonyme Sodium dihydrobis(2-methoxyethoxy)aluminate
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride
Densité 1.02
Point d’éclair 4°C (39°F)
Formule linéaire NaAlH2(OCH2CH2OCH3)2
Quantité 250 g
Numéro UN UN3399
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,8565
Informations sur la solubilité Miscible with aromatic hydrocarbons,ether,tetrahydrofuran,dimethyl ether and dimethylformamide. Immiscible with aliphatic hydrocarbons.
Poids de la formule 202.16
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride, 70% w/w in toluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride, toluene