Learn More
Bis(triméthylsilyl)amide de sodium, + de 95 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10144890 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10144890 25 g Flacon en verre 25g
10246510 5 g Flacon en verre 5g
10712384 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10144890 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 215960250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1070-89-9 | C6H18NNaSi2 | 183.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1070-89-9
Formule moléculaire C6H18NNaSi2
Poids moléculaire (g/mol) 183.38
Numéro MDL MFCD00009835
Clé InChI WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt
CID PubChem 2724254
Nom IUPAC sodium ; bis(triméthylsilyl)azanide
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Point de fusion 171°C to 175°C
Couleur Jaune à beige
Densité .916g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)3Si]2NNa
Quantité 25 g
Fieser 01,1046; 03,261; 04,442; 06,529; 12,441; 16,307
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 183.38
Pourcentage de pureté 95+%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline