Learn More
Bitartrate de sodium monohydraté, TRC
Code produit 30411865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30411865 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30411865 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS083928100G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Bitartrate Monohydrate
CAS 6131-98-2
Formule moléculaire C4 H5 O6 . Na . H2 O
Quantité 100 g
Synonyme Sodium Hydrogen Tartrate Monohydrate, (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioic Acid Sodium Salt Monohydrate, Sodium Tartaric Acid Monohydrate
Formule InChI InChI=1S/C4H6O6.Na.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t1-,2-;;/m1../s1
SMILES O.[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C(=O)[O-])C(=O)O
Nom IUPAC sodium;(2R,3R)-2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoate;hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 190.084
Poids de la formule 190.009