Learn More
Bromoacétate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Description
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, l’agrochimique, la pharmacie et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Il s’agit d’une importante matière première intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, l’agrochimique, la pharmacie et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium bromoacetate |
| Point de fusion | >300°C |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 160.93 |
| Pourcentage de pureté | 98% |