Learn More
Butyrate de sodium, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448943
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11448943 500 g 500g
11423980 5 g 5g
11438943 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11448943 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11079.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    116.65€ / 500g
    Économisez 12.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 156-54-7 | C4H7NaO2 | 110.09 g/mol
Decreases calcium release from intracellular stores. Inhibits histone deacetylase.Sodium butyrate is used in the treatment of human spinal muscular atrophy patients. Further, it is used in the determination of the role of histone acetylation in chromatin structure and function.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Diminue la libération de calcium dans les réserves intracellulaires. Inhibe l’histone désacétylase. Le butyrate de sodium est utilisé dans le traitement des patients atteints d’atrophie musculaire spinale humaine. De plus, il est utilisé dans la détermination du rôle de l’acétylation des histones dans la structure et la fonction de la chromatine.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde et l’éthanol. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 156-54-7
Formule moléculaire C4H7NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 110.09
Numéro MDL MFCD00002816
Clé InChI MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium butyrate, sodium butanoate, butyric acid sodium salt, butanoic acid, sodium salt, butyrate sodium, butyric acid, sodium salt, sodium n-butyrate, sodium propanecarboxylate, butyric acid, na, butanoic acid, sodium salt 1:1
CID PubChem 5222465
ChEBI CHEBI:64103
SMILES [Na+].CCCC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium butyrate
Point de fusion >300°C
Plage de pourcentage du dosage >98%
Quantité 500 g
Beilstein 3629439
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water,dimethyl sulfoxide and ethanol. Insoluble in ether.
Nom IUPAC sodium butanoate
Poids de la formule 110.09
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium butyrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Butanoic acid, sodium salt