Learn More
Butyrate de sodium, TRC
Code produit 30137321
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137321 100 g 100g
30137668 50 g 50g
30006865 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137321 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS615175100G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 156-54-7
Formule moléculaire C4 H7 O2 . Na
Poids moléculaire (g/mol) 110.09
Synonyme Butanoic acid, sodium salt (1:1), Butanoic acid, sodium salt (9CI), Butyric acid, sodium salt (6CI,8CI), Adimix, Butyrate sodium, Gustor XXI B 70, Sodium butanoate, Sodium butyrate, Sodium n-butyrate, Sodium propanecarboxylate
Nom IUPAC sodium ; butanoate
SMILES [Na+].CCCC(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Butyrate
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Poids de la formule 110.0344