Learn More
Butyrate de sodium, TRC
Code produit 30137668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137668 50 g 50g
30137321 100 g 100g
30006865 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137668 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS61517550G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 156-54-7
Formule moléculaire C4 H7 O2 . Na
Poids moléculaire (g/mol) 110.09
Synonyme Butanoic acid, sodium salt (1:1), Butanoic acid, sodium salt (9CI), Butyric acid, sodium salt (6CI,8CI), Adimix, Butyrate sodium, Gustor XXI B 70, Sodium butanoate, Sodium butyrate, Sodium n-butyrate, Sodium propanecarboxylate
Nom IUPAC sodium ; butanoate
SMILES [Na+].CCCC(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Butyrate
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Poids de la formule 110.0344