Learn More
Cacodylate de sodium, 0,1 M solution tampon, pH 6,5, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15453149 100mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15453149 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60367.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 6131-99-3214.024 g/mol
Sodium cacodylate, is used as an arsenate compound for proteomics research. It is used as a buffer in electron microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cacodylate de sodium est utilisé comme composé arséniate pour la recherche protéomique. Il est utilisé comme tampon en microscopie électronique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (∼100 g/l) à 20°C, l’éthanol (400 mg/ml) et le méthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à l’humidité. À conserver à l’abri des agents oxydants forts et des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6131-99-3
Poids moléculaire (g/mol) 214,024
Spécification
Concentration Solution de tampon 0.1M
pH 6,5
Forme physique Liquide
Quantité 100mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium cacodylate, 0.1M buffer solution, pH 6.5
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Arsenate, dimethyl,sodium, Hydrochloricacid