Learn More
Sodium carboxymethyl cellulose (Viscosity:800-1200 mPa.s), MedChemExpress
Description
Sodium carboxymethyl cellulose (Viscosity:800-1200 mPa.s) is the sodium salt of cellulose arboxymethyl and frequently used as viscous agent, paste and barrier agent.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Sodium carboxymethyl cellulose (Viscosity:800-1200 mPa.s) |
| CAS | 9004-32-4 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | CMC-Na (Viscosity:800-1200 mPa.s) |
| SMILES | [Sodium carboxymethyl cellulose] |
| Qualité | Research |
| Forme physique | Powder |