Learn More
Thermo Scientific Chemicals Caséinate de sodium Pract.
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
- Le caséinate de sodium est le sel de la classe de phosphoprotéine appelée caséines
- Les caséines se trouvent dans les tissus animaux, en particulier le lait, et elles contiennent les neuf acides aminés essentiels
Applications
- La caséine peut être utilisée dans des études d’activité enzymatique de protéase, des expériences in vitro sur la croissance et la différenciation cellulaires ou comme solution de blocage pour le transfert Western
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium caseinate |
| Note relative au nom | pract. |
| Couleur | Blanc à crème |
| pH | 6 to 7.5 (5% soln.) |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 100 g |
| Pourcentage de pureté | ≥92% (protein) (on dry substance) |
| Forme physique | Poudre |