Learn More
Chlorate de sodium, qualité ACS, 99,0 % min., Alfa Aesar™
Taux maximal d’impuretés : Matières insolubles 0,005 %, BrO3 0,015 %, Cl 0,005 %, SO4 0,001 %, métaux lourds (comme le Pb) 0,001 %, Fe 5 ppm, Ca 0,002 %, Mg 0,002 %, K 0,01 %
46.30€ - 296.00€
Identifiants chimiques
| CAS | 7775-09-9 |
|---|---|
| Formule moléculaire | ClNaO3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 106.44 |
| Numéro MDL | MFCD00003479 |
| Clé InChI | YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M |
| Synonyme | sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal |
| CID PubChem | 516902 |
| ChEBI | CHEBI:65242 |
| Nom IUPAC | chlorate de sodium |
| SMILES | [O-]Cl(=O)=O.[Na+] |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
11448600
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044408.22 |
100g |
46.30€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
11458600
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044408.36 |
500g |
96.90€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
11468600
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044408.A3 |
296.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
| ClNaO3 | |
| MFCD00003479 | |
| sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal | |
| CHEBI:65242 | |
| [O-]Cl(=O)=O.[Na+] |
Spécification
| Sodium chlorate | |
| 7775-09-9 | |
| ClNaO3 | |
| sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal | |
| YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M | |
| chlorate de sodium | |
| 516902 | |
| 106.45 | |
| Odorless |
| For analysis ACS | |
| 99% min. | |
| MFCD00003479 | |
| Soluble in water,glycerol,hydrazine,acetone and methanol. Slightly soluble in ethanol and ammonia. | |
| [O-]Cl(=O)=O.[Na+] | |
| 106.44 | |
| CHEBI:65242 | |
| ACS | |
| 2.5 g/cm3 at 20°C |
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P280-P283-P301+P312-P306+P360-P314-P330-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
H271-H302-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 5.1, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-887-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Sodium chlorate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Matière solide oxydante Catégorie 1
Mention de danger
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium chlorate