Learn More
Chlorate de sodium, qualité ACS, 99,0 % min., Alfa Aesar™
Taux maximal d’impuretés : Matières insolubles 0,005 %, BrO3 0,015 %, Cl 0,005 %, SO4 0,001 %, métaux lourds (comme le Pb) 0,001 %, Fe 5 ppm, Ca 0,002 %, Mg 0,002 %, K 0,01 %
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 044408.36
Quantité 500g
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11458600
  • 96.90€ / 500g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Identifiants chimiques
7775-09-9
106.44
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
516902
chlorate de sodium
ClNaO3
MFCD00003479
sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
CHEBI:65242
[O-]Cl(=O)=O.[Na+]
Spécification
Sodium chlorate
7775-09-9
99% min.
MFCD00003479
Soluble in water,glycerol,hydrazine,acetone and methanol. Slightly soluble in ethanol and ammonia.
[O-]Cl(=O)=O.[Na+]
106.44
CHEBI:65242
ACS
2.5 g/cm3 at 20°C
For analysis ACS
500g
ClNaO3
sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
chlorate de sodium
516902
106.45
Odorless
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents