Learn More
Chloroacétate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489523
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489523 500 g 500g
11413980 250 g 250g
11499523 2500 g 2500g
11359216 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11489523 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12379.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3926-62-3 | C2H2ClNaO2 | 116.476 g/mol
Sodium chloroacetate is used to prepare dyes and active pharmaceutical ingredients. It is also used as an odor agent, surface active agent and viscosity adjustor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chloroacétate de sodium est utilisé pour préparer des colorants et des ingrédients pharmaceutiques actifs. Il est également utilisé comme agent odorant, agent actif de surface et ajusteur de viscosité.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éther, le chloroforme, le benzène et l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3926-62-3
Formule moléculaire C2H2ClNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 116.476
Numéro MDL MFCD00002684
Clé InChI FDRCDNZGSXJAFP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloroacetate, chloroacetic acid sodium salt, monoxone, acetic acid, chloro-, sodium salt, dow defoliant, sodium monochloroacetate, smca, sodium monochloracetate, caswell no. 755a, chloroctan sodny czech
CID PubChem 23665759
Nom IUPAC sodium ; 2-chloroacétique
SMILES C(C(=O)[O-])Cl.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Chloroacetate
Point de fusion ∽199°C (decomposition)
Point d’éclair 270°C (518°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire CH2CO2Na
Quantité 500 g
Numéro UN UN2659
Beilstein 3597157
Merck Index 14,2112
Informations sur la solubilité Soluble in water,ether,chloroform,benzene and alcohol.
Poids de la formule 116.48
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium chloroacetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloroacetate