Learn More
Chloroacétate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Sodium chloroacetate is used to prepare dyes and active pharmaceutical ingredients. It is also used as an odor agent, surface active agent and viscosity adjustor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chloroacétate de sodium est utilisé pour préparer des colorants et des ingrédients pharmaceutiques actifs. Il est également utilisé comme agent odorant, agent actif de surface et ajusteur de viscosité.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éther, le chloroforme, le benzène et l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Sodium chloroacetate |
| Point de fusion | ∼199°C (decomposition) |
| pH | 6 |
| Point d’éclair | 270°C (518°F) |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Odeur | Characteristic |
| Formule linéaire | ClCH2CO2Na |
| Quantité | 2500 g |
| Numéro UN | UN2659 |
| Beilstein | 3597157 |
| Show More |