Learn More
Chlorodifluoroacétate de sodium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11442408 25 g 25g
11452408 100 g 100g
11462408 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11442408 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15756.14
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1895-39-2 | C2ClF2NaO2 | 152.457 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Reactions of aldehydes with triphenylphosphine and sodium chlorodifluoroacetate yield 1,1-difluoro olefins. It is a general reaction and a one step synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les réactions des aldéhydes avec la triphénylphosphine et le chlorodifluoroacétate de sodium produisent des oléfines 1,1-difluoro. Il s’agit d’une réaction générale et d’une synthèse en une étape.
Solubilité
Soluble dans le diméthoxyéthane, le diglyme (0,60 g ml-1), le triglyme, le diméthylformamide.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1895-39-2
Formule moléculaire C2ClF2NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 152.457
Numéro MDL MFCD00064771
Clé InChI MRTAVLDNYYEJHK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chlorodifluoroacetate, sodium 2-chloro-2,2-difluoroacetate, chlorodifluoroacetic acid sodium salt, sodium chloro difluoro acetate, acetic acid, chlorodifluoro-, sodium salt, sodiumchlorodifluoroacetate, difluorochloroacetic acid sodium salt, sodium difluorochloroacetate, chlorodifluoroacetic acid sodium
CID PubChem 2734985
Nom IUPAC Sodium ; 2-chloro-2,2-difluoroacétate
SMILES C(=O)(C(F)(F)Cl)[O-].[Na+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium chlorodifluoroacetate
Point de fusion ∼195°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 4162363
Informations sur la solubilité Soluble in dimethoxyethane,diglyme (0.60 g mL-1),triglyme,dimethyl formamide.
Poids de la formule 152.46
Pourcentage de pureté 97%