Learn More
Chromate de sodium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Chromate |
| CAS | 7775-11-3 |
| Formule moléculaire | CrNa2O4 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Chromic Acid (H2CrO4) Sodium Salt, Chromium Disodium Oxide, Chromium Sodium Oxide (CrNa2O4), Disodium Chromate, Disodium Chromate (Na2CrO4), Sodium Chromate, Sodium Chromate (Na2(CrO4)), Sodium Chromate (VI), Sodium Chromium Oxide (Na2CrO4) |
| Formule InChI | InChI=1S/Cr.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-][Cr](=O)(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | disodium; dioxido(dioxo)chrome |
| Poids moléculaire (g/mol) | 161.97 |
| Poids de la formule | 161.8997 |