Learn More
Citrate de sodium dihydraté (petits granulés incolores), Fisher BioReagents™
Code produit 10797024
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10797024 500 g Flacon poly 500g
10787024 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10797024 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP327500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6132-04-3 | C6H9Na3O9 | 294.10 g/mol
Citrate de sodium dihydraté (petits granulés sans couleur)
Le citrate de sodium est principalement utilisé pour la préparation de tampons SSC utilisés dans les transferts Southern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6132-04-3 , 68-04-2
Formule moléculaire C6H9Na3O9
Poids moléculaire (g/mol) 294.10
Clé InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonyme trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
CID PubChem 71474
ChEBI CHEBI:32142
Nom IUPAC trisodium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydraté
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Citrate Dihydrate
Informations sur la décomposition >230°C
Point de fusion 300°C
Couleur Blanc
pH 7.5 to 9.5
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 101.0 %
Conditionnement Flacon poly
Quantité 500 g
Merck Index 15, 8737
Informations sur la solubilité 0.005% max. Insoluble Matter
Poids de la formule 294.09
Pourcentage de pureté 99.0 to 101.0%
Forme physique Solide