Learn More
Dihydrate de citrate de sodium, TRC
Code produit 30413941
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30413941 100 g -
30410726 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30413941 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS615210100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6132-04-3
Formule moléculaire C6H5O7.3Na.2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 294.1
Synonyme Sodium citrate, Trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, hydrate (1:3:2), 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate (9CI), Citric acid, trisodium salt, dihydrate (8CI), N 1560, Sodium citrate dihydrate, Trisodium citrate dihydrate
Nom IUPAC trisodium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Citrate Dihydrate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Poids de la formule 293.994
Pourcentage de pureté >95%