Learn More
Cyanate de sodium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11409010 100 g 100g
11419010 500 g 500g
11499000 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11409010 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12413.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 917-61-3 | CNNaO | 65.007 g/mol
Sodium cyanate is an ideal nucleophile, and these nucleophilic properties make it a major contributor to the stereospecificity in certain reactions such as in the production of chiral oxazolidone. Sodium cyanate is a useful reagent in producing asymmetrical urea that have a range of biological activity mostly in aryl isocyanate intermediates. Such intermediates as well as sodium cyanate have been used in medicine as a means of counterbalancing carcinogenic effects on the body.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyanate de sodium est un nucléophile idéal et ces propriétés nucléophiles en font un facteur majeur de stéréospécificité dans certaines réactions telles que la production d’oxazolidone chirale. Le cyanate de sodium est un réactif utile pour produire de l’urée asymétrique qui dispose d’une gamme d’activités biologiques principalement dans les intermédiaires d’isocyanate d’aryle. Ces produits intermédiaires ainsi que le cyanate de sodium ont été utilisés en médecine comme moyen de compenser les effets cancérigènes sur l’organisme.
Solubilité
Soluble dans l’eau 11,6 g / 100 ml (25°C). Légèrement soluble dans l’ammoniac, le benzène. Insoluble dans l’éther diéthylique.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 917-61-3
Formule moléculaire CNNaO
Poids moléculaire (g/mol) 65.007
Numéro MDL MFCD00011121
Clé InChI ZVCDLGYNFYZZOK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium cyanate, zassol, cyanic acid, sodium salt, sodiumcyanate, cyansan, weecon, sodium isocyanate, san-cyan, unii-8ufs3jrv8p, naocn
CID PubChem 517096
ChEBI CHEBI:38906
Nom IUPAC Sodium ; cyanate
SMILES C(#N)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium cyanate
Point de fusion 550°C
Densité 1.89
Quantité 100 g
Beilstein 3594963
Merck Index 14,8604
Informations sur la solubilité Soluble in water 11.6g/100 mL (25°C). Slightly soluble in ammonia,benzene. Insoluble in diethyl ether.
Poids de la formule 65.01
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium cyanate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyanic acid, sodiumsalt