Learn More
Cyanate de sodium, TRC
Code produit 30428573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30428573 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30428573 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6153755G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Cyanate
CAS 917-61-3
Formule moléculaire CNNaO
Quantité 5 g
Synonyme CyanicAcid, Sodium Salt, Sodium Cyanate, Sodium Cyanate (NaOCN), Sodium Isocyanate, Zassol
Formule InChI InChI=1S/CHNO.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]C#N
Nom IUPAC Sodium ; cyanate
Poids moléculaire (g/mol) 65.01
Poids de la formule 64.9878