Learn More
Cyanure de sodium, TRC
Code produit 30417233
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30417233 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30417233 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS61540025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyanosodium
CAS 143-33-9
Formule moléculaire C N Na
Quantité 25 g
Synonyme Cyanasalt H, Cyanasalt S, Cymag, NSC 77379, Natrium Cyanide
Formule InChI InChI=1S/CN.Na/c1-2;
SMILES [Na]C#N
Nom IUPAC cyanosodium
Poids moléculaire (g/mol) 49.007
Poids de la formule 48.993