Learn More
Cyanure de sodium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyanosodium |
| CAS | 143-33-9 |
| Formule moléculaire | C N Na |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Cyanasalt H, Cyanasalt S, Cymag, NSC 77379, Natrium Cyanide |
| Formule InChI | InChI=1S/CN.Na/c1-2; |
| SMILES | [Na]C#N |
| Nom IUPAC | cyanosodium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 49.007 |
| Poids de la formule | 48.993 |