Learn More
Cyanoborohydrure de sodium, TRC
Code produit 30421437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30421437 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30421437 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6155005G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Cyanoborohydride
CAS 25895-60-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire CH3BNNa
Quantité 5 g
Synonyme Sodium (T-4)-(Cyano-C)trihydroborate(1-), Sodium borocyanohydride, Sodium Cyanotrihydroborate, Sodium Cyanotrihydroborate(1-)
Formule InChI InChI=1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1
SMILES [Na+].[BH3-]C#N
Nom IUPAC sodium;cyanoboranuide
Poids moléculaire (g/mol) 62.84
Poids de la formule 63.0256
Pourcentage de pureté >95