Learn More
Cyanoborohydrure de sodium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Cyanoborohydride |
| CAS | 25895-60-7 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | CH3BNNa |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Sodium (T-4)-(Cyano-C)trihydroborate(1-), Sodium borocyanohydride, Sodium Cyanotrihydroborate, Sodium Cyanotrihydroborate(1-) |
| Formule InChI | InChI=1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1 |
| SMILES | [Na+].[BH3-]C#N |
| Nom IUPAC | sodium;cyanoboranuide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 62.84 |
| Afficher plus |