Learn More
Cyclamate de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10762475 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10762475 50 g Flacon en plastique 50g
10413185 250 g Flacon en plastique 250g
10015263 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10762475 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 389280500
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 139-05-9 | C6H12NNaO3S | 201.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139-05-9
Formule moléculaire C6H12NNaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 201.22
Numéro MDL MFCD00003827
Clé InChI UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium cyclamate, sodium cyclohexylsulfamate, sodium n-cyclohexylsulfamate, cyclamate sodium, cyclamic acid sodium salt, assugrin, ibiosuc, suessette, suestamin, sugarin
CID PubChem 23665706
ChEBI CHEBI:82431
Nom IUPAC sodium;N-cyclohexylsulfamate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium cyclamate
Couleur Blanc
pH 5.5 to 7.5 (10% soln.)
Point d’éclair >200°C
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H12NNaO3S
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 200g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ether and benzene
Poids de la formule 201.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium cyclamate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.