Learn More
Cyclopentadiénide de sodium, 2-3M dans le THF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11326389
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mol
0.5 mol
Conditionnement:
0.10mol
0.50mol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11326389 0.1 mol 0.10mol
11336389 0.5 mol 0.50mol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11326389 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 088300.JQ
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Réactif utilisé pour la préparation des métallocènes
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4984-82-1
Formule moléculaire C5H5Na
Poids moléculaire (g/mol) 88.085
Numéro MDL MFCD00012161
Clé InChI JQUZTGJSSQCTPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentadienylsodium, sodium cyclopenta-1,3-dien-1-ide, sodium cyclopentadienide, 2.0m solution in tetrahydrofuran
CID PubChem 21915903
Nom IUPAC Sodium ; cyclopenta-1,3-diène
SMILES C1C=CC=[C-]1.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium cyclopentadienide
Couleur Rose à rouge
Densité 0.938 g/mL
Point d’éclair −17°C (1°F)
Odeur Ether-like
Quantité 0.1 mol
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 88.09
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2 à 3 M dans THF
Forme physique Liquide