Learn More
D-gluconate de sodium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11408703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2500 g
10 kg
Conditionnement:
10000g
2500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11408703 10 kg 10000g
11498693 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11408703 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10464.0C
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 527-07-1 | C6H11NaO7 | 218.137 g/mol
Sodium D-gluconate is a good chelator at alkaline pH, with chelating power relatively better than EDTA, NTA and other chelators. It has wide range of industrial applications which include textile dyeing, water treatments, printing and as cleaning agent for glass bottles. It also finds use as derusting agent in metallurgy and as additive in cement. It is used in food stuffs as bitterness inhibitor and as electrolyte replenisher.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le D-gluconate de sodium est un bon chélateur à pH alcalin, avec une puissance chélatante relativement meilleure que l’EDTA, le NTA et d’autres chélateurs. Il propose une large gamme d’applications industrielles, notamment la teinture textile, les traitements de l’eau, l’impression et le nettoyage des flacons en verre. Il est également utilisé comme agent de dérouillage dans la métallurgie et comme additif dans le ciment. Il est utilisé dans les denrées alimentaires comme inhibiteur d’amertume et comme réapprovisionneur d’électrolytes.
Solubilité
Très soluble dans l’eau ; peu soluble dans l’alcool ; insoluble dans l’éther.
Remarques
En général, il est stable, non corrosif, non toxique, facilement biodégradable et incompatible avec des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 527-07-1
Formule moléculaire C6H11NaO7
Poids moléculaire (g/mol) 218.137
Numéro MDL MFCD00064210
Clé InChI UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
Synonyme sodium gluconate, sodium d-gluconate, d-gluconic acid sodium salt, d-gluconic acid, monosodium salt, gluconic acid sodium salt, monosodium gluconate, glonsen, monosodium d-gluconate, gluconate sodium, pasexon 100t
CID PubChem 23672301
ChEBI CHEBI:84997
Nom IUPAC Sodium ; (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium D-gluconate
Point de fusion ∽206°C (decomposition)
Quantité 10 kg
Beilstein 3919651
Informations sur la solubilité Very soluble in water; sparingly soluble in alcohol; insoluble in ether.
Poids de la formule 218.14