Learn More
D-gluconate de sodium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium gluconate |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1 |
| Poids de la formule | 218.0402 |
| Pourcentage de pureté | >95% |