Learn More
Sodium decanoate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31027368
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31027368 25 g
31016979 100 g
31015618 1 kg
31017586 500 g
31019049 1 g
31015295 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31027368 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11985925g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium decanoate
CAS 1002-62-6
Formule moléculaire C10H19NaO2
Numéro MDL MFCD00066453
Quantité 25 g
SMILES CCCCCCCCCC([O-])=O.[Na+]
Poids moléculaire (g/mol) 194.25
Pourcentage de pureté 98%