Learn More
Sulfate de décyl de sodium, TRC
Code produit 30136845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136845 10 g 10g
30134162 5 g 5g
30009077 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136845 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS22459510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-87-0
Formule moléculaire C10H21O4SNa
Poids moléculaire (g/mol) 260.33
Synonyme Avirol 110, Compound 132D, DSS, DSS (Surfactant), Decyl Sulfate Sodium Salt;Emal 3F, Pentrone DN, Polystep B 25, SDeS, Sodium Capryl Sulfate, Sodium Decyl Sulfate, Sodium Hydrogen Sulfate Decyl Ester, Sodium n-Decyl Sulfate, Sulfochem NADS, Sulfotex 110;
Nom IUPAC Sodium ; sulfate de décyle
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Decyl Sulfate
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C10H22O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-15(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Poids de la formule 260.1058