Learn More
Déhydroacétate de sodium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430157
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11430157 100 g 100g
11440157 500 g 500g
11450157 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21060.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4418-26-2 | C8H7NaO4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le déhydroacétate de sodium est utilisé dans l’industrie alimentaire comme agent de conservation pour fruits, légumes, jus de fruits, miel, bière, lait, protéines et matières grasses. Ses propriétés antimicrobiennes jouent un rôle essentiel dans les produits de soins personnels (ex : crème, lotion solaire, écran solaire, lotion de rasage, dentifrice, shampooing, vernis à ongles et maquillage). Il est utilisé comme plastifiant.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le propylène glycol et le méthanol. Insoluble dans l’acétone et le benzène.
Remarques
Incompatible avec les acides et agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4418-26-2
Formule moléculaire C8H7NaO4
Numéro MDL MFCD00040583
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium dehydroacetate
Point de fusion ∼295°C (decomposition)
pH 8.8 to 9.3
Quantité 100 g
Synonyme 3-Acetyl-4-hydroxy-6-methyl-2-pyrone sodium salt; Dehydroacetic acid sodium salt
Informations sur la solubilité Soluble in water,propylene glycol and methanol. Insoluble in acetone and benzene.
Poids de la formule 190.13
Pourcentage de pureté 97%