Description
- Le désoxycholate de sodium monohydraté a été utilisé dans une étude pour :
- Évaluer une méthode d’immobilisation de la lipoxygénase dans une matrice de gel alginate-silicaté
- Enquêter sur la dissolution in vitro des calculs biliaires<
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| CAS | 145224-92-6 |
| Point d’ébullition | Undetermined |
| Point de fusion | >300°C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro MDL | MFCD00150750 |
| Beilstein | 3643164 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 432.577 g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium deoxycholate monohydrate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium deoxycholatemonohydrate