Learn More
Deutérioxyde de sodium, pour RMN, 40 wt.% solution dans du D2O, 99+% d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10573694 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10g
50g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
10g
50g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10573694
Marque: Thermo Scientific Acros 175470100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 14014-06-3 | HNaO | 41.003 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14014-06-3, 7789-20-0
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 41.003
Numéro MDL MFCD00037669
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
Synonyme sodium deuteroxide, sodium hydroxide na od, sodium deuteroxide, 40 wt% in deuterium oxide, naod, sodium hydroxide-d, sodium deuteroxide solution, sodium deuteroxide, 1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 0.1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 30 wt% in deuterium oxide, sodium hydroxide na od 6ci,7ci,8ci,9ci
CID PubChem 23676750
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium deuteroxide
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99+ atom % D
Densité 1,4600 g/ml
Deutérium (D) 99,0% min
Conditionnement Flacon en plastique
Indice de réfraction 1.4039
Quantité 10g
Formule linéaire NaOD
Poids de la formule 41
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium deuteroxide, 30 wt% solution in D2O
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A