Learn More
Dichloroacétate de sodium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434867 10 g 10g
11444867 50 g 50g
11454867 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21827.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.20€
    62.65€ / 10g
    Économisez 9.55€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2156-56-1 | C2HCl2NaO2 | 150.92 g/mol
Sodium dichloroacetate finds medicinal application in removing warts and other skin growths. It is used as an antidote for lactic acidosis and in the treatment of stroke. It is studied as potential drugs, since it inhibits the enzyme pyruvate dehydrogenase kinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichloroacétate de sodium trouve une application médicale dans l’élimination des verrues et autres excroissances cutanées. Il est utilisé comme antidote pour l’acidose lactique et pour le traitement de l’AVC. Il est étudié comme un médicament potentiel car il inhibe l’enzyme pyruvate déshydrogénase kinase.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2156-56-1
Formule moléculaire C2HCl2NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 150.92
Numéro MDL MFCD00070489
Clé InChI LUPNKHXLFSSUGS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium dichloroacetate, sodium 2,2-dichloroacetate, dichloroacetic acid sodium salt, acetic acid, dichloro-, sodium salt, ceresine, dichloroacetate sodium, dichloroctan sodny czech, sodium dichloroacetate usan, ccris 7697, dichloroacetic acid, sodium salt
CID PubChem 517326
Nom IUPAC Sodium ; 2,2-dichloroacétate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium dichloroacetate
Point de fusion 197°C to 199°C (decomposition)
Quantité 10 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 150.93
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium dichloroacetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium dichloroacetate