Learn More
Dichloroacétate de sodium, TRC
Code produit 30135848
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135848 25 g 25g
17931545 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135848 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS08083525G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2156-56-1
Formule moléculaire C2HCl2NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 150.92
Synonyme CPC 211, Ceresine, DCA, Dichloroacetic Acid Sodium Salt, Sodium Dichloroacetate
Nom IUPAC sodium ; 2,2-dichloroacétate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Dichloroacetate
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C2H2Cl2O2.Na/c3-1(4)2(5)6;/h1H,(H,5,6);/q;+1/p-1
Poids de la formule 149.9251