Learn More
Sodium Diethyldithiocarbamate-d10, TRC
Code produit 30415590
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30415590 25 mg
30412783 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30415590 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS62420225MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1261395-23-6
Formule moléculaire C5D10NNaS2
Poids moléculaire (g/mol) 181.32
Synonyme N,N-Diethyl-carbamodithioic Acid-d10 Sodium Salt, Diethyldithio-carbamic Acid-d10 Sodium Salt, Dithiocarb-d10, Dithiocarb-d10 sodium, Ditiocarb-d10 sodium, Imuthiol-d10, Kupral-d10, Soxinol ESL-d10, Thiocarb-d10
SMILES S=C(S[Na])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Diethyldithiocarbamate-d10
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H11NS2.Na/c1-3-6(4-2)5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1D3,2D3,3D2,4D2;
Poids de la formule 181.078