Learn More
Trihydrate de diéthyldithiocarbamate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11452628 500 g 500g
11442628 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11452628 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15898.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 20624-25-3 | C5H16NNaO3S2 | 225.297 g/mol
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate is a spin trapping reagent used in conjunction with ferrous ion to detect nitric oxide in brain, kidney, liver and other tissues. It is used as sensitive reagent for the determination of copper, rubber vulcanization accelerator and finds application in the determination of other metals such as zinc, cobalt, platinum and palladium. Furthermore, it is an inhibitor of superoxide dismutase, ascorbate oxidase and other enzymes as well as inhibits the induction of macrophage nitric oxide synthase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diéthyldithiocarbamate de sodium trihydraté est un réactif de piégeage de centrifugation utilisé conjointement avec l’ion ferreux pour détecter l’oxyde nitrique dans le cerveau, les reins, le foie et d’autres tissus. Il est utilisé comme réactif sensible pour la détermination du cuivre, accélérateur de vulcanisation en caoutchouc et trouve son application dans la détermination d’autres métaux tels que le zinc, le cobalt, le platine et le palladium. De plus, il est un inhibiteur de la superoxyde dismutase, de l’ascorbate oxydase et d’autres enzymes, ainsi qu’un inhibiteur de l’induction de l’oxyde nitrique synthase macrophage.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, le méthanol et l’acétone. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20624-25-3
Formule moléculaire C5H16NNaO3S2
Poids moléculaire (g/mol) 225.297
Numéro MDL MFCD00150617
Clé InChI WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, dithiocarb trihydrate, cupral, diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, ditiocarb sodium trihydrate, unii-04574exf2c, diethyldithiocarbamate sodium trihydrate, carbamic acid, diethyldithio-, sodium salt, trihydrate, diethyldithiocarbamate sodium salt trihydrate, diethyldithiokarbaman sodny trihydrat czech
CID PubChem 517546
Nom IUPAC diéthylcarbamodithioate de sodium hydraté
SMILES CCN(CC)C(=S)[S-].O.O.O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
Point de fusion 94°C to 102°C
Quantité 500 g
Beilstein 3920507
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,3378
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,methanol and acetone. Insoluble in ether.
Poids de la formule 225.31 (171.28 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylcarbamodithioic acid sodium salttrihydrate