Learn More
Citrate de dihydrogène de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11323236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2000 g
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11323236 500 g 500g
11313236 100 g 100g
11333236 2000 g 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11323236 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12557.36
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 18996-35-5 | C6H10NaO7 | 217.129 g/mol
Sodium dihydrogen citrate acts as a buffering agent and sequestrant. It is also employed as a reductant and stabilizer in the preparation of b>Fe3O4 platinum core/shell particles. Further, it is used in electrochemical reduction of proton at carbon fiber electrode in the presence and absence of platinum nanoparticles. In addition to this, it plays a useful role in characterization of carbon-based electrode materials as cathode in half-cell configuration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le citrate de dihydrogène de sodium agit comme agent tampon et séquestrant. Il est également utilisé comme réducteur et stabilisateur dans la préparation34 de particules de noyau/coquille de platine b>Fe O. De plus, il est utilisé dans la réduction électrochimique du proton à l’électrode en fibre de carbone en présence et en l’absence de nanoparticules de platine. En outre, il joue un rôle utile dans la caractérisation des matériaux d’électrodes à base de carbone comme cathode dans la configuration à demi-cellule.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’éthanol.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les bases, les agents réducteurs et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18996-35-5
Formule moléculaire C6H10NaO7
Poids moléculaire (g/mol) 217.129
Numéro MDL MFCD00013067
Clé InChI SLWOXBQHKZPUNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bicitra, pneucid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, sodium dihydrogen citrate anhydrous, citric acid, sodium salt, citric acid sodium, sodium 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; sodium, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt 1:?
CID PubChem 131675399
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; hydrogène moléculaire ; sodium
SMILES [HH].C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium dihydrogen citrate
Point de fusion 211°C to 212°C
Quantité 500 g
Beilstein 3920246
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Poids de la formule 214.11
Pourcentage de pureté 99%