Learn More
Diphénylamine-4-sulfonate de sodium, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338858
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11338858 10 g 10g
11348858 2 g 2g
11358858 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11338858 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041714.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Indicateur redox
Redox indicatorSodium diphenylamine-4-sulfonate is used as a pH independent redox indicator used in the determination of redox potential. It is used in the preparation of poly-(aninile-co-N-(4-sulfophenyl)aniline) by polymerization with aniline. It acts as a ligand and form complexes with metal halides like lanthanum(III) chloride. It is also involved in the synthesis of gold nano crystals by reaction with chloroauric acid in the presence of polyethylene glycol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6152-67-6
Formule moléculaire C12H11NNaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 272.27
Numéro MDL MFCD00036468
Clé InChI VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium 4-phenylamino benzenesulfonate, sodium diphenylamine-4-sulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, monosodium salt, unii-3e2ux1382o, sodium 4-anilinobenzenesulfonate, diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, sodium diphenylamine-p-sulfonate, n-phenylsulfanilic acid, sodium salt, 4-phenylamino benzenesulfonic acid sodium salt, diphenylaminesulfonic acid sodium salt
CID PubChem 517002
Nom IUPAC sodium ; 4-anilinobenzènesulfonate
SMILES [Na].OS(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium diphenylamine-4-sulfonate
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 271.27
Qualité ACS
Forme physique Poudre
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium diphenylamine-4-sulfonate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium diphenylamine-4-sulfonate